Learn More
Lithiumaluminium di-n-Butylamid, 0.16 M soln. in 1,2-Dimethoxyethan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044797
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.878
MFCD00051918
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
Lithium;Tetrakis(dibutylamino)alumanuid
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.878
MFCD00051918
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
Lithium;Tetrakis(dibutylamino)alumanuid
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Lithium aluminum di-n-butylamide is used as a reagent for the determination of hydroxyl groups in silanols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumaluminium-di-n-Butylamid wird als Reagenz zur Bestimmung von Hydroxylgruppen in Silanolen verwendet.
Hinweise
Luft-, wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium aluminum di-n-butylamide
Schmelzpunkt -54°C
Dichte 0.86
Strukturformel LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 546.87