Learn More
Justrite Sicherheitsschrank für Lithiumbatterien
Artikelnummer. 17762378
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 cm
120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17762378 60 cm 1 Stück
17772378 120 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17762378 Lieferant Justrite Lieferanten-Nr. JCBCFN0000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blauer Justrite Sicherheitsschrank für die Aufbewahrung von Lithiumbatterien.
  • Justrite Sicherheitsschrank
  • Zur Lagerung von Lithiumbatterien
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Höhe (metrisch) 207 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 ft.
Länge (metrisch) 60 cm
Farbe Blau
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe