Learn More
Lithiumbenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023228
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
553-54-8
C7H5LiO2
128.06
MFCD00035540
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
2724073
[Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
553-54-8
C7H5LiO2
128.06
MFCD00035540
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
2724073
[Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
In organic electroluminescent devices, the device with lithium benzoate gives the best performance of all the devices studied. Aromatic multilayers of lithium benzoate were covalently attached to the surface of natural graphite through diazonium chemistry, and the resulting graphite exhibited superior electrochemical performance as anode material of lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei organischen Elektrolumineszenzgeräten bietet das Gerät mit Lithiumbenzoat die beste Leistung aller untersuchten Geräte. Aromatische Multilayer von Lithiumbenzoat wurden kovalent durch Diazoniumchemie an die Oberfläche von natürlichem Graphit angebracht, und der daraus resultierende Graphit zeigte eine überragende elektrochemische Leistung als Anodenmaterial von Lithium-Ionen-Batterien.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser wird durch Natriumbenzoat erhöht.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium benzoate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 3598089
Merck Index 14,5523
Löslichkeitsinformationen Solubility in water is increased by sodium benzoate
IUPAC-Name Lithium;Benzoat
Formelmasse 128.06
Reinheit (%) ≥99%