missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 0.9–1.1 M in Hexan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7051732
51.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.327
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.327
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C

Lithium bis(trimetylsilyl)amide is used as a strong base in organic synthesis and as catalysts in polymerization reactions. It is also used to form various organolithium compounds such as acetylides and lithium enolates. It is a base employed in generating enolates for preparation of lactone precursors, pyranones and cyclohexanes. Further, it is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. In addition, it is used in a three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.716 g/mL
Flammpunkt -31°C (-24°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)3Si]2NLi
Menge 100 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 8136861
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,hexane and toluene.
Formelmasse 167.33
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'