Learn More
Lithiumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813514
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
7550-35-8
BrLi
86.84
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
Lithium;bromid
[Li+].[Br-]
7550-35-8
BrLi
86.84
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
Lithium;bromid
[Li+].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1265.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium bromide
Schmelzpunkt 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel LiBr
Merck Index 15,5582
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formelmasse 86.84
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.46
Dichte 3.4600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.