Learn More
Lithiumbromid, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 1265.0°C |
Chemischer Name oder Material | Lithium bromide |
Schmelzpunkt | 550.0°C |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Grau bis Schwarz |
pH | 6 to 12 (4% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Strukturformel | LiBr |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium bromide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /