Learn More
Lithiumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium carbonate |
Schmelzpunkt | 720.0°C |
Namenshinweis | Extra Pure |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | Li2CO3 |
Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
Merck Index | 15, 5583 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium carbonate