Learn More
Lithiumcarbonat, purum p.a, ≥98.0 % (T); Honeywell™
Catalog Number p-7120518
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
dilithium(1+) carbonate
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
dilithium(1+) carbonate
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1300 °C
Chemischer Name oder Material Lithiumkarbonat
Schmelzpunkt 720 °C
Farbe Weiß
pH 9 bis 11 (bei1 g/l, 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
Formelmasse 73.89 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.11 g/cm3