Learn More
Lithiumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15693180 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15613190 5 g 5 Gramm
15683180 100 g 100 Gramm
15603190 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15693180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3104682.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium;chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
Menge 2.5 kg
Strukturformel LiCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 42.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz