Learn More
Lithiumchlorid, wasserfrei, weißes bis graues kristallines Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781969
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal, and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer, and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere, and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis, and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1325°C to 1360°C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride, anhydrous
Schmelzpunkt 605°C
Farbe Weiß bis Grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.39
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.068 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.