Learn More
Lithiumchlorid-Kaliumchlorid, weiße Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824797
108.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65567-96-6
Cl2KLi
116.938
MFCD00144623
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
lithium chloride-potassium chloride, acmc-20akmw, lithium potassium chloride, lithium potassium chloride 1/1/2, lithium chloride/potassium chloride eutectic, lithium 1+ ion potassium dichloride, lithium chloride/potassium chloride eutectic, anhydrous, beads trace metals basis
16213218
Lithium;kalium;dichlorid
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65567-96-6
Cl2KLi
116.938
MFCD00144623
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
lithium chloride-potassium chloride, acmc-20akmw, lithium potassium chloride, lithium potassium chloride 1/1/2, lithium chloride/potassium chloride eutectic, lithium 1+ ion potassium dichloride, lithium chloride/potassium chloride eutectic, anhydrous, beads trace metals basis
16213218
Lithium;kalium;dichlorid
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
Lithium chloride-potassium chloride is used in separators for mixed transition-metal oxide cathodes in thermal batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium chloride-potassium chloride
Schmelzpunkt 357°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.02