Learn More
Lithiumkobalt(III)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407563
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12190-79-3
CoLiO2
97.871
MFCD00049786
BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
23670860
Lithium;oxido(oxo)boran
[Li+].[O-][Co]=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12190-79-3
CoLiO2
97.871
MFCD00049786
BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
23670860
Lithium;oxido(oxo)boran
[Li+].[O-][Co]=O
Lithium cobalt(III) oxide is used in the positive electrodes of lithium-ion batteries and advanced batteries. It acts as a starting material for secondary battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium cobalt(III) oxide
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 97.88
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen Dark blue powder