Learn More
Lithiumdihydrogenphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11468826
Click to view available options
Menge:
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Vorstufe für LiMX2O7-Kathodenmaterialien (M = Fe, V; x = P, As) verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Im fest verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium dihydrogen phosphate
Schmelzpunkt >100°C
CAS 13453-80-0
Menge 250 g
Summenformel H2LiO4P
MDL-Nummer MFCD00016188
Synonym lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].OP(=O)(O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 103.926
PubChem CID 23669251
Formelmasse 103.93
Reinheit (%) 97%
Geruch Odorless
Dichte 2.461