Learn More
Lithiumfluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424733
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424733 100 g 100 Gramm
11434733 500 g 500 Gramm
11444733 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424733 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11632.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparency to short wave length ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumfluorid ist in vielen Bereichen weit verbreitet. Es wird im Lötprozess für Glasauskleidungen als Co-Lösungsmittel eingesetzt. Es findet Anwendung als Additiv bei der Aluminiumelektrolyse und der Seltenerdelektrolyse als Kristall in der Röntgenspektrometrie Aufgrund seiner großen Bandbreite und der Transparenz gegenüber kurzwelliger ultravioletter Strahlung wird es auch in speziellen UV-Optiken eingesetzt. Es wird für die Aufzeichnung der Strahlenbelastung durch ionisierende Strahlung von Gammastrahlen, Beta-Partikeln und Neutronen in thermolumineszenten Dosimetern verwendet. In Kernreaktoren wird Lithiumfluorid mit Berylliumfluorid zu einem Basislösungsmittel gemischt, das im Flüssigsalzreaktorexperiment (MSRE) verwendet wird. Darüber hinaus ist es als Kopplungsschicht nützlich, um die Elektroneninjektion in Polymer-Leuchtdioden (PLEADED) und organischen Leuchtdioden (OLED) zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Fluorwasserstoff. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit wässrigen Lösungen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln. Hydrolysiert in Gegenwart von Wasser zu Fluorwasserstoffsäure, die Glas angreift.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC-Name Lithium;fluorid
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Siedepunkt 1680°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 25.94
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.3915
Dichte 2.635
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.