Learn More
Lithiumfluorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15680540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15680540 100 g 100 Gramm
15690540 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15680540 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 01140100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
purum, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumfluorid, Lithiummonofluorid, Trilithium-Trifluorid, Lithiumfluorid Li3F3, Lithiumfluorid 6 LiF, Lithiumfluorid 7 LiF, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC-Name Lithium;fluorid
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumfluorid
Menge 100 g
Strukturformel LiF
UN-Nummer 3288
Formelmasse 25.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte purum
Dichte 2.64 g/ml bei 25 °C