missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithiumformat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023647
18.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6108-23-2
CHLiO2
51.96
MFCD00050823
XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
23702287
Lithium;formiat;hydrat
[Li+].[O-]C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6108-23-2
CHLiO2
51.96
MFCD00050823
XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
23702287
Lithium;formiat;hydrat
[Li+].[O-]C=O

It is used in the investigation of signal fading in lithium formate EPR dosimeters using a new sensitive method.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird bei der Untersuchung von Signalverlusten in Lithiumformiat-EPR-Dosimetern mit einer neuen empfindlichen Methode eingesetzt.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium formate hydrate
Schmelzpunkt 94°C (decomposition)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 51.96 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Mild

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'