Learn More
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen
Artikelnummer. 12527886
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
Verschlussfarbe:
Grün
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
12527886 2 mL Grün 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12527886 Lieferant BD Vacutainer Lieferanten-Nr. 368494
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Plasmaröhrchen für die klinische Chemie enthält sprühgetrocknetes Lithium-Heparin als Antikoagulans.
  • Plasmaröhrchen für die klinische Chemie mit sprühgetrocknetem Lithium-Heparin.
  • Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt.
  • Plasmaröhrchen sollten vorsichtig 8–10 Mal um 180 ° umgedreht und zurück gedreht werden.
  • Eine richtige Mischung unmittelbar nach der Blutprobennahme ist äußerst wichtig, um Mikrogerinnung zu vermeiden.
  • Das Lithium-Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf den Innenwänden der Röhrchen sprühgetrocknet, sodass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
  • Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Material PET
Kapazität (metrisch) 2 mL
Verschlussfarbe Grün
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Markertyp Papier