Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, ACS, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407571
33.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-66-3
H3LiO2
41.96
MFCD00149772
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
168937
[Li+].O.[OH-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-66-3
H3LiO2
41.96
MFCD00149772
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
168937
[Li+].O.[OH-]
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
Formelmasse 41.96 (23.95 Anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.51