Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, reinst, 56 % LiOH, ACROS Organics™
14.77 € - 550.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-66-3 |
---|---|
Summenformel | HLiO·H2O |
Molare Masse (g/mol) | 41.95 |
InChI-Schlüssel | GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water |
PubChem-CID | 168937 |
IUPAC-Name | Lithium;hydroxid;hydrat |
SMILES | [Li+].O.[OH-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10226880
|
Acros Organics
199540250 |
25g | Kunststoffflasche |
14.77 €
25 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 2 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10582411
|
Acros Organics
199542500 |
250g | Kunststoffflasche |
38.28 €
250 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 9 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10378240
|
Acros Organics
199540010 |
1kg | Kunststoffflasche |
138.00 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab 02-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11964151
|
Acros Organics
199540050 |
5kg | Kunststofftrommel |
550.00 €
5 Kilogramm |
Verfügbar ab 02-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Chemische Identifikatoren
1310-66-3 | |
41.95 | |
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water | |
Lithium;hydroxid;hydrat |
HLiO·H2O | |
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M | |
168937 | |
[Li+].O.[OH-] |
Spezifikation
Lithium hydroxide monohydrate | |
300ppm max. | |
LiOH·H2O | |
14,5534 | |
Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C),148g/L (100°C),slightly soluble in alcohol | |
[Li+].O.[OH-] | |
41.95 | |
41.95 | |
ca. 56% LiOH | |
3500ppm max. | |
0.1% max. | |
10ppm max. | |
3000ppm max. | |
500ppm max. | |
Cremefarben bis Weiß oder Gelb | |
25g |
1310-66-3 | |
HLiO·H2O | |
07,208; 12,282 | |
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water | |
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M | |
Lithium;hydroxid;hydrat | |
168937 | |
Kristallpulver | |
Extrarein | |
500ppm max. | |
0.1% max. (in water) | |
Kunststoffflasche | |
Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol | |
920.0°C | |
462.0°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Lithium hydroxide monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.