Learn More
Liquor, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11403462 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11403462 10 g
11413462 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403462 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215525910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzeugt bei 50 % (w/v) in H eine verschwommene Lösung2 O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-51-2
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00011092
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-Name Lithium(1+) Iodid
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Iodide
Menge 10 g
Formelmasse 133.8