Learn More
Lithium-Isobutyrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348138
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348138 25 g 25 Gramm
11358138 100 g 100 Gramm
11368138 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039372.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25179-23-1 | C4H7LiO2 | 94.038 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25179-23-1
Summenformel C4H7LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.038
MDL-Nummer MFCD00210622
InChI-Schlüssel IIDVGIFOWJJSIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium isobutyrate, lithium 2-methylpropanoate, acmc-1ccd2, isobutyric acid lithium salt, lithium 1+ isobutyrate, lithium 1+ ion isobutyrate
PubChem CID 23665557
IUPAC-Name Lithium;-2-methylpropanoat
SMILES [Li+].CC(C)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium isobutyrate
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 94.03
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver/Klumpen