Learn More
Lithiummangan(III,IV)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313768
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313768 100 g -
11323768 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040250.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12057-17-9 | LiMn2O4 | 180.81 g/mol
It is used as anode materials of high-performance lithium ion battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12057-17-9
Summenformel LiMn2O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.81
MDL-Nummer MFCD01114233
InChI-Schlüssel KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium manganese(III,IV) oxide
Schmelzpunkt >400°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiMn2O4
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.81
Reinheit (%) 99.5%