Learn More
Lithiummetaborat, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377427
118.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13453-69-5
B4H14Li2O7
183.23
MFCD00011089
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
123308
[Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13453-69-5
B4H14Li2O7
183.23
MFCD00011089
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
123308
[Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Used in borate fusion sample preparation of various samples for analysis by XRF, AAS, ICP-MS, ICP-AES and ICP-OES. Used to determine the trace level of elements in contaminated soil. Useful fod dissolving acidic oxides such as SiO2, and Fe2O3. A mixture of lithium metaborate and lithium tetraborate is useful for dissolving most of the inorganic oxides to enable spectrochemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium metaborate, anhydrous
Schmelzpunkt 845°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water.
IUPAC-Name tetraboron heptahydrate dilithium
Formelmasse 49.75
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 1.397 g/mL