Learn More
Lithiummetaborat, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
39.08 € - 426.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13453-69-5 |
---|---|
Summenformel | BLiO2 |
Molare Masse (g/mol) | 49.748 |
MDL-Nummer | MFCD00011089 |
InChI-Schlüssel | HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs |
PubChem-CID | 123308 |
IUPAC-Name | Lithium; Oxido(oxo)boran |
SMILES | [Li+].B(=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11387427
|
Alfa Aesar
012591.18 |
50g |
39.08 €
50 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 9 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11377427
|
Alfa Aesar
012591.30 |
250g |
144.00 €
250 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 3 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11397427
|
Alfa Aesar
012591.A1 |
1kg |
426.00 €
1 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 3 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
13453-69-5 | |
49.748 | |
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N | |
123308 | |
[Li+].B(=O)[O-] |
BLiO2 | |
MFCD00011089 | |
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs | |
Lithium; Oxido(oxo)boran |
Spezifikation
Lithium metaborate, anhydrous | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011089 | |
Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water. | |
[Li+].B(=O)[O-] | |
49.748 | |
49.75 | |
1.397 | |
845°C |
13453-69-5 | |
BLiO2 | |
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs | |
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium; Oxido(oxo)boran | |
123308 | |
Pulver | |
Hygroscopic | |
50g |