Learn More
Lithiummethoxid, Pure, 2.2-10 M Lösung (Gew.-%) in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10283661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10283661 100 mL AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung 100 Milliliter
10611955 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10283661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336751000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-34-9 , 67-56-1
Summenformel CH3LiO
Molekulargewicht (g/mol) 37.97
MDL-Nummer MFCD00036357
InChI-Schlüssel JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
IUPAC-Name Lithium;Methanolat
SMILES [Li+].C[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium methoxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 10% Solution in Methanol
Strukturformel CH3OLi
Dichte 0.8500g/mL
Formelmasse 37.97
Reinheit (%) ≥10%
Güte Rein
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig