Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11371578
30.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
Lithium;nitrat
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
Lithium;nitrat
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
Lithium nitrate, anhydrous is used in the manufacture of red-colored fireworks and flares. has been proposed as a medium to store heat collected from the sun for cooking. A Fresnel lens would be used to melt solid lithium nitrate, which would then function as a 'solar battery', allowing heat to be redistributed later by convection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 600°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium nitrate
Schmelzpunkt 264°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2722
Merck Index 14,5536
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Formelmasse 68.95
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.38 g/mL