Learn More
Lithiumperchlorat-Trihydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032530
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
Lithium;perchlorat;trihydrat
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
Lithium;perchlorat;trihydrat
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium perchlorate trihydrate
Schmelzpunkt 95°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle und/oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel LiClO4·3H2O
Merck Index 15, 5595
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 597g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 160.44
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium perchlorate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.