Learn More
Lithiumperiodat-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328118
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328118 50 g 50 Gramm
11338118 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039355.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307310-74-3
Summenformel ILiO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
MDL-Nummer MFCD00049474
InChI-Schlüssel SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
PubChem CID 23711816
IUPAC-Name Lithium;periodat
SMILES [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium periodate dihydrate
Schmelzpunkt >370°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 233.87 (197.84 Anhydrous)
Güte Reagenz