Learn More
Alfa Aesar™ Lithiumphthalocyanin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium phthalocyanine |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 526.41 |
| Physikalische Form | Pulver |