Learn More
Alfa Aesar™ Lithiumphthalocyanin
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium phthalocyanine |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 526.41 |
Physikalische Form | Pulver |