missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 100 mL |
MDL-Nummer | 134051 |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'