Learn More
Octadecansäure Lithiumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050721
39.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4485-12-5
MFCD00042032
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4485-12-5
MFCD00042032
Lithium stearate is used as a thickener and gelling agent to prepare oils into lubricating greases. It is the active component of lithium grease. Further, it is used as lubricants, lubricant additives, plastic and rubber products. In addition to this, it is used as a stabilizing agent in the plastics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium stearate
Schmelzpunkt 220°C
Summenformel C9H11ClN3
Menge 250 g
Synonym 2-1h-benzo d imidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-1h-benzimidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazole dihydrochloride, 2-1h-benzoimidazol-2-yl ethylamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine, dihydrochloride, 1h-benzimidazole-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazoledihydrochloride, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-benzimidazol-2-ylethylamine, chloride, chloride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel VLIBSZCLVYXJTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CCN.Cl.Cl
IUPAC-Name 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethanamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 196.66
PubChem CID 2788071
Formelmasse 290.41
Physikalische Form Pulver