Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523481
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
Dilithium;sulfat;hydrat
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
Dilithium;sulfat;hydrat
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 860.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel LI2SO4·H2O
Merck Index 15, 5597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Formelmasse 127.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Glühverlust 13.5% to 15% (600°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.