Learn More
Alfa Aesar™ Lithiumtantaloxid, 99.9 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 041834.09
Weitere Details : CAS : 12031-66-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
12031-66-2 | |
235.885 | |
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N | |
5148101 | |
[Li+].[O-][Ta](=O)=O |
LiO3Ta | |
MFCD00016174 | |
lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium 1+ tantalumoylolate | |
Lithium;oxido(dioxo)tantal |
Spezifikation
Lithium tantalum oxide | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016174 | |
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium;oxido(dioxo)tantal | |
5148101 | |
Pulver | |
−200 Mesh | |
10g |
12031-66-2 | |
LiO3Ta | |
lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium 1+ tantalumoylolate | |
[Li+].[O-][Ta](=O)=O | |
235.885 | |
235.89 | |
99.9% | |
Odorless |