Learn More
Lithiumtetraaborat, weißes Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in the laboratory as LB (Lithium borate) buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. Employed in the borax fusion method to modify mineral powder samples for analysis by WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Acts as an ingredient in the manufacture of glasses and ceramics. Useful fod dissolving basic oxides such as CaO and MgO. A mixture of lithium metaborate and lithium tetraborate is useful for dissolving most of the inorganic oxides to enable spectrochemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium tetraborate |
| Schmelzpunkt | 930°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Moderately soluble in water. |
| Formelmasse | 169.12 |
| Dichte | 2.4 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium tetraborate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide