Learn More
Lithiumtetraborat, Honeywell™
Artikelnummer. 15662190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15662190 1 kg 1 Kilogramm
15672190 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15662190 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2225341KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
≥99.9 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-60-2
Summenformel B4Li2O7
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00011083
InChI-Schlüssel RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumtetraborat
Menge 1 kg
Strukturformel Li2B4O7
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 169.12 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % Spurenmetalle
Dichte ≥0.25 g/ml bei 25 ° C