Learn More
Lithium-Tritert-Butoxyaluminiumhydrid, nominell 1M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058823
31.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17476-04-9
C12H28AlLiO3
MFCD00011532
Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17476-04-9
C12H28AlLiO3
MFCD00011532
Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.904 g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel Li[(CH3)3CO]3AlH
Menge 10 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents at low temperatures
Formelmasse 254.28
Physikalische Form Flüssig