Learn More
Lithiumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10068771 5 g Glasflasche 5 Gramm
10445282 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521384 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10068771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 358710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33454-82-9
Summenformel CF3LiO3S
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
MDL-Nummer MFCD00013227
InChI-Schlüssel MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
IUPAC-Name Lithiumtrifluormethansulfonat
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium trifluoromethanesulfonate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 423.0°C
Farbe Weiß oder farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 4.34 to 4.56% (Li)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3CSO3Li
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 156.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.