Learn More
Lithium-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050731
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15060-59-0
MFCD00053997
Lithium vanadate
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15060-59-0
MFCD00053997
Lithium vanadate
Lithium vanadium oxide is used in developing polymer lithium ion (PLI) batteries and also in coatings, nanowires, nanofibers, plastics, and textiles In alloy and catalyst applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium vanadium oxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 105.88
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver