missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Litho farbcodierte Etiketten, rund

Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.

Marke:  Shamrock™ SDL25R3

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11746975

  • 7.33 € / 1000 Stück

Verfügbar ab
12-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation

Spezifikation

Farbcodierte DOT-Kennzeichnung
Grün
Litho
Permanent
6,5 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation