Learn More
Shamrock™ Litho farbcodierte Etiketten, rund
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ SDL-25R-6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich -20 bis +121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Permanent | |
Rolle | |
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |
Blau | |
Litho | |
6,5 mm |