Learn More
Invitrogen™ Rat LIX-Cell Lysate (CXCL5) ELISA Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Der Ratten-LIX-(CXCL5)-ELISA quantifiziert Ratten-LIX- in Serum, Plasma oder Zellkulturmedium aus Ratten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt LIX. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Ratten-LIX misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P97885 |
| Assay-Bereich | 8,23–6000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 15 pg/ml |
| Kalibrierbereich | 15pg/mL bis 6000pg/mL |
| Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Proteinfamilie | Chemokin und Rezeptoren |
| Probentyp | Zelllysate |
| Spezifität | Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-LIX/CXCL5. |
| Mehr anzeigen |