Learn More
Invitrogen™ Rat LIX-Cell Lysate (CXCL5) ELISA Kit
Artikelnummer. 18567834
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18567834 10 x 96 Tests 10 Stück
15475373 96 Tests 1 Set
17125919 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18567834 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ERCXCL5CLX10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sandwich-ELISA-Kit
Der Ratten-LIX-(CXCL5)-ELISA quantifiziert Ratten-LIX- in Serum, Plasma oder Zellkulturmedium aus Ratten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt LIX. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Ratten-LIX misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
The protein encoded by this gene is an inflammatory chemokine that belongs to the CXC chemokine family. This chemokine is produced concomitantly with interleukin-8 (IL8) in response to stimulation with either interleukin-1 (IL1) or tumor necrosis factor-alpha (TNFA). This chemokine is a potent chemotaxin involved in neutrophil activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P97885
Assay-Bereich 8,23 pg/ml bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/ml
Kalibrierbereich 15 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-LIX/CXCL5.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gensymbol Cxcl5, Cxcl6
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Cell Lysate 20 μL
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Cxcl5
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min