missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMNTD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA563575

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15711352

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: PETPTCLPDT TPHPAPVVCS ADPQLALESL DPRTLRLLWR QRELEIQALR WAIQNGEDAR LCHILEEVAG LPPKRSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 56%, Rat - 57%.

LMNTD2 Polyclonal antibody specifically detects LMNTD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

LMNTD2
Polyclonal
Unconjugated
LMNTD2
C11orf35; lamin tail domain containing 2; lamin tail domain-containing protein 2; LMNTD2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
256329
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IXW0
LMNTD2
Recombinant protein corresponding to Human LMNTD2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only