Learn More
UVP Transilluminator UVP LMW-20 white light UV single
Artikelnummer. 12803948
Change view
Click to view available options
Filterbereich (metrisch):
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filterbereich (metrisch) unitSize
12803948 200 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12803948 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95041802
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Breite (metrisch) 486 mm
Höhe (metrisch) 143 mm
Tiefe (metrisch) 337 mm
Produkttyp UV/Weißlicht-Transilluminator
Zur Verwendung mit (Anwendung) UVP Bildgebungssystem
Filterbereich (metrisch) 200 x 200 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Größe (metrisch) Filter 200 x 200 mm
Modell LMW–20
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Intensity Einzeln
Wavelength 302/365 nm
Beleuchtungsart UV/Weiß