Learn More
Abnova™ LOC124220 Recombinant Protein
Recombinant protein for LOC124220 (human) gene
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH09722
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 124220
Molekulargewicht 43.2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16167573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00124220-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16177573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00124220-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Human LOC124220 full-length ORF ( AAH09722, 18 a.a. - 172 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Theoretical molecular weight: 42.79kDa
  • Preparation: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced glutathione, pH: 8.0 in elution buffer
Sequence: KMYGPGGGKYFSTTEDYDHEITGLRVSVGLLLVKSVQVKLGDSWDVKLGALGGNTQEVTLQPGEYITKVFVAFQAFLRGMVMYTSKDRYFYFGKLDGQISSAYPSQEGQVLVGIYGQYQLLGIKSIGFEWNYPLEEPTTEPPVNLTYSANSPVGR
Best use within three months from the date of receipt.
ELISA, western blotting (recombinant protein), antibody production, protein array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09722
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
43.2
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC124220
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
124220
LOC124220 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KMYGPGGGKYFSTTEDYDHEITGLRVSVGLLLVKSVQVKLGDSWDVKLGALGGNTQEVTLQPGEYITKVFVAFQAFLRGMVMYTSKDRYFYFGKLDGQISSAYPSQEGQVLVGIYGQYQLLGIKSIGFEWNYPLEEPTTEPPVNLTYSANSPVGR
HRPE773/PRO1567
LOC124220