missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lomefloxacin Aspartate, TRC

Artikelnummer. 30468756
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468756 1 g 1 Gramm
30467183 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30468756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4694101G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 211690-33-4
Summenformel C17 H19 F2 N3 O3 . C4 H7 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 484.45
Synonym L-Aspartic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylate (1:1), L-Aspartic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylate (9CI), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,3-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, L-aspartate (1:1) (9CI), Lomefloxacin Aspartate, Lomefloxacin L-Aspartate
IUPAC-Name (2S)-2-aminobutanedioic acid;1-ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lomefloxacin Aspartate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H19F2N3O3.C4H7NO4/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
Formelmasse 484.177
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.