Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Langer gebogener Zufuhradapter
Für die Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmekolben. Lenz Laborglasinstrumente™ Abgabeadapter sind lang, gebogen und aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
19.88 € - 26.77 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11816164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05263001 |
NS 14/23 |
19.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11896074
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05263002 |
NS 19/26 |
20.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11876124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05263003 |
NS 24/29 |
22.31 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11826114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05263004 |
NS 29/32 |
26.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit NS-Hülse
- Lange gebogene Röhrchen mit einem Winkel von 105°
- 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Langer gebogener Zufuhradapter | |
Duran Glas |