Learn More
Carl Roth™ Long Gloves
Catalog Number p-8007403
Encompass_Preferred
Click to view available options
Größe:
Medium
Large
X-Large
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 388
Stulpenmaterial PVC Foil
Beschreibung PVC Foil
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Long Gloves
Größe Large
Auskleidung Flock Lined
Menge 1 Each
Beständig gegen Diluted acids and alkali, alcohol
Länge (metrisch) 700 mm