Learn More
Chemsplash Kurze n'Strong PF Nitril-Einmalhandschuhe, Typ 4009
Beschreibung
- Texturierte Fingerspitzen
- Länge 29 cm mit schützender Rollmanschette
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Medizinische Qualität
- Beidseitig tragbar
- Latexfrei und PFAS-frei
- CE- und UKCA-zugelassen
- Dicke: 6,2 mil, Gewicht: 7,0 g
- AQL-Wert: 1,5
- Zugelassene Forschungsbereiche und die pharmazeutische Industrie.
- Latexfrei, PFAS-frei und entspricht den CE- und UKCA-Vorschriften.
- Bieten überlegenen Schutz bei gleichzeitiger Wahrung der Fingerfertigkeit.
- enthält keine schädlichen Materialien wie PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder Konfliktmaterialien.
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |